Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cloro libre
Código de producto. 10369834
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
de 0 a 3,5 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10369834 de 0 a 3,5 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 10369834 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 147050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    96.30€ / paquete de 1
    Ahorro 23.70€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Includes
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Reactivo de DPD libre, muestra de 5 ml (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Exactitud ± 5 %
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, reactivo DPD libre, muestra de 5 ml, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
Nº de pruebas 100
temp de 0 a 3,5 mg/l
Tipo Kit de prueba de cloro libre y total