Learn More
lovastatina, Mikromol™
Descripción
Lovastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mevinolin |
| CAS | 75330-75-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Mevinolin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H36 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Lovastatin, Simvastatin Imp. E (EP), Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha(R*),3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-, (+)-Mevinolin, 6alpha-Methylcompactin, Altocor, Altoprev, Antibiotic MB 530B, L 154803, Lestric, Lostatin, Lovacard, Lovalip, Lovastatin lactone, Lovex, MK 803, MSD 803, Mevacor, Mevinacor, Mevinolin, Mevlor, Monacolin K, Monacolin K lactone, NSC 633781, Sivlor, Simvastatin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahhidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato |
| Mostrar más |