Learn More
Lovastatin, MedChemExpress
Código de producto. 16488998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488998 10 mg 10 miligramos
16449096 100 mg 100 miligramos
16434847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0504
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lovastatin
CAS 75330-75-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H36O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Mevinolin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.19 mM)
SMILES O=C([C@@H](C)CC)O[C@@H]1[C@@]([C@H]2CC[C@@H](OC3=O)C[C@H](C3)O)([H])C(C=C[C@@H]2C)=C[C@H](C)C1
Peso molecular (g/mol) 404.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.54
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation