Learn More
Lovastatina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Lovastatina EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin) |
| CAS | 109273-98-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H34 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl, Lovastatin Imp. C (EP), Dehydrolovastatin, Lovastatin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O4/c1-5-16(3)24(26)28-21-14-15(2)13-18-10-9-17(4)20(23(18)21)12-11-19-7-6-8-22(25)27-19/h6,8-10,13,15-17,19-21,23H,5,7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]etil]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato |
| Mostrar más |