Learn More
Éter 4-terc-butildimetilsilílico de lovastatina diol lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lovastatin Diol Lactone 4-tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 79902-31-1 |
| Fórmula molecular | C25H42O4Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (4R,6R)-4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-2H-pyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H42O4Si/c1-16-12-18-9-8-17(2)21(24(18)22(26)13-16)11-10-19-14-20(15-23(27)28-19)29-30(6,7)25(3,4)5/h8-9,12,16-17,19-22,24,26H,10-11,13-15H2,1-7H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](C)C=CC2=C1 |
| Nombre IUPAC | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hidroxi-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]etil]-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxioxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 434.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.2852 |