Learn More
Dímero de lovastatina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lovastatin Dimer |
| CAS | 149756-62-7 |
| Fórmula molecular | C48H72O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [1S-[1α[2S*,4S*[βS*,ΔS*[1R*,2R*,6S*,8R*(R*)]]],2α,6β,8Δ(R*)]]-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-.beta.,.delta.-dihydroxy-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthaleneheptanoic Acid 2-[[1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1- naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-6-oxo-2H-pyran-4-yl Ester, L 665624, Lovastatin EP Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H72O10/c1-9-29(5)47(53)57-41-21-27(3)19-33-13-11-31(7)39(45(33)41)17-15-35(49)23-36(50)24-43(51)56-38-25-37(55-44(52)26-38)16-18-40-32(8)12-14-34-20-28(4)22-42(46(34)40)58-48(54)30(6)10-2/h11-14,19-20,27-32,35-42,45-46,49-50H,9-10,15-18,21-26H2,1-8H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,35+,36+,37?,38+,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](C=C2[C@H]1[C@H]([C@H](C=C2)C)CCC3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C[C@@H](C[C@@H](CC[C@H]4[C@H](C=CC5=C[C@@H](C[C@@H]([C@H]45)OC(=O)[C@@H](C)CC)C)C)O)O)C |
| Nombre IUPAC | (4R)-2-(2-((1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimetil-8-(((S)-2-metilbutanoil)oxi)-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il)etil)-6-oxotetrahidro-2H-piran-4-ilo (3R,5R)-7-((1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimetil-8-(((S)-2-metilbutanoil)oxi)-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il)-3,5-dihidroxiheptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 809.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 808.51 |