Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lovastatina, 98 %
Código de producto. 15590584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15590584 5 g 5 g
15500594 25 g 25 g
15510594 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15590584 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 458830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    69.65€ / 5 g
    Ahorro 13.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
La lovastatina, n.° de CAS 75330-75-5, es un compuesto que reduce el colesterol y un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, una enzima que limita la velocidad en la síntesis de colesterol.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
La lovastatina es un compuesto que puede reducir el colesterol in vivo e in vitro mediante la inhibición de la HMG-CoA reductasa, una enzima que limita la velocidad en la síntesis de colesterol
Aplicaciones
• Bloquea el ion producto del mevalonato, un compuesto crítico en la producción de colesterol e isoprenoides
•Puede aumentar la resistencia celular a los reactivos anticáncer como la doxorrubicina • Puede inducir la apoptosis en las células de mieloma
•Puede provocar el paro del ciclo celular en las fases G1 y G2/M
• También bloquea la fosforilación de tirosina del receptor PDGF y la activación de las MAP quinasas por PDGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75330-75-5
Fórmula molecular C24H36O5
Peso molecular (g/mol) 404.55
Número MDL MFCD00072164
Clave InChI PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Sinónimo lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahhidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lovastatin
Punto de fusión 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.54
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lovastatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.