Learn More
R&D Systems™ Lovastatin
Descripción
Potent, competitive inhibitor of HMG-CoA reductase (Ki = 0.6 nM) therefore decreases cholesterol biosynthesis, in vitro and in vivo. Indirectly inhibits Rho-GTPase activity by depleting intracellular pool of isoprene residues. Decreases CDK2, 4, 6 and cyclin E levels and induces G1 arrest and apoptosis in tumor cell lines in vitro. Inactive lactam prodrug of lovastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lovastatin |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.54 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 404.55 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?