Learn More
Loureirin B, MedChemExpress
Código de producto. 16471648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471648 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1504
MedChemExpress Loureirin B, a flavonoid extracted from Dracaena cochinchinensis, is an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), with an IC50 of 26.10 μM; Loureirin B also inhibits KATP, the phosphorylation of ERK and JNK, and has anti-diabetic activity.
Loureirin B, a flavonoid extracted from Dracaena cochinchinensis, is an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), with an IC50 of 26.10 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loureirin B
CAS 119425-90-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (474.16 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC
Peso molecular (g/mol) 316.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.35
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism