Learn More
Loureirin A, MedChemExpress
Código de producto. 16481648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16481648 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1505
MedChemExpress Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loureirin A
CAS 119425-89-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (302.46 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=CC=C(OC)C=C2OC
Peso molecular (g/mol) 286.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.32
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation