Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loteprednol etabonato |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad acuo. solución: Insoluble. |
| Punto de fusión | De 226,0 °C a 233,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466,96 |
| Clave InChI | DMKSVUSAATWOCU-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCOC(=O)OC1(CCC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C)C3C(O)CC12C)C(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | chloromethyl 1-[(ethoxycarbonyl)oxy]-10-hydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1-carboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 466.96 |