Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loteprednol etabonato
Código de producto. 17231226 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17231226 1 g 1 g
17241226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231226 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467700010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82034-46-6
Fórmula molecular C24H31ClO7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loteprednol etabonato
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión De 226,0 °C a 233,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 466,96
Clave InChI DMKSVUSAATWOCU-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)OC1(CCC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C)C3C(O)CC12C)C(=O)OCCl
Nombre IUPAC chloromethyl 1-[(ethoxycarbonyl)oxy]-10-hydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 466.96