Learn More
Loteprednol Etabonate, TRC
Código de producto. 30011137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011137 500 mg 500 miligramos
30010526 100 mg 100 miligramos
17901145 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL471400500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82034-46-6
Fórmula molecular C24 H31 Cl O7
Peso molecular (g/mol) 466.95
Sinónimo (11β,17α)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid chloromethyl ester, Alrex, CDDD 5604, HGP 1, Lenoxin, Lotemax, Loteprednol etabonate, P 5604
Nombre IUPAC clorometil (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-etoxicarboniloxi-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-17-carboxilato
SMILES CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loteprednol Etabonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31ClO7/c1-4-30-21(29)32-24(20(28)31-13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)19(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-19,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1758