Learn More
Loteprednol Etabonate, MedChemExpress
Descripción
Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loteprednol Etabonate |
| CAS | 82034-46-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H31ClO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (214.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(OC(OCC)=O)C(OCCl)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 466.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.95 |
| Mostrar más |