Learn More
Lotamilast, MedChemExpress
Código de producto. 16478017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478017 5 mg 5 miligramos
16435308 10 mg 10 miligramos
16405966 100 mg 100 miligramos
16401517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12740
MedChemExpress Lotamilast (RVT-501; E6005) is a selective phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 2.8 nM.
Lotamilast (RVT-501
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lotamilast
CAS 947620-48-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N4O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo RVT-501 E6005
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(OC)=O)C=C1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C=C(OC)C(OC)=C4)=NC(NC)=N3)=C2
Peso molecular (g/mol) 472.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation