Learn More
Éter Trityl de Losartán, TRC
Código de producto. 30138712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138712 50 mg 50 miligramos
17903295 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47053050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006062-28-7
Fórmula molecular C41 H37 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 665.23
Sinónimo 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (ACI), 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole (ACI), 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Nombres de analitos o componentes 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
Nombre IUPAC 5-[2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(tritiloximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]fenil]-1H-tetrazol
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.2717