Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de potasio de Losartán
Código de producto. 15831052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15831052 5 g 5 g
15841052 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15831052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124750-99-8 | C22H22ClKN6O | 461.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124750-99-8
Fórmula molecular C22H22ClKN6O
Peso molecular (g/mol) 461.01
Clave InChI OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan potassium salt
Cantidad 5 g