Learn More
Sal de Potasio de Losartán, TRC
Código de producto. 30132792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132792 25 g 25 g
30009193 5 g 5 g
18012210 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47050025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124750-99-8
Fórmula molecular C22 H22 Cl N6 O . K
Peso molecular (g/mol) 461
Sinónimo Losartan potassium, Potassium 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-1-ide
Nombre IUPAC potasio; [2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidaciclopenta-2,5-dien-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol
SMILES [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[n-]4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Potassium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1181
Porcentaje de pureza >95%