Learn More
Losartan potassium, MedChemExpress
Código de producto. 16471689
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471689 1 g 1 g
16499847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471689 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17512A
MedChemExpress Losartan potassium (DuP-753 potassium) is an angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 with an IC50 of 20 nM.
Losartan potassium (DuP-753 potassium) is an angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 with an IC50 of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan potassium
CAS 124750-99-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClKN6O
Cantidad 1 g
Sinónimo DuP-753 potassium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 110 mg/mL (238.61 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (108.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=N[N-]N=N4)C=C2.[K+]
Peso molecular (g/mol) 461.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.0
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation