Learn More
Losartán N1-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Losartan N1-Glucuronide |
| CAS | 138584-34-6 |
| Fórmula molecular | C28 H31 Cl N6 O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-1H-tetrazol-1-yl]-1-deoxy-β-D-Glucopyranuronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31ClN6O7/c1-2-3-8-20-30-25(29)19(14-36)34(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)26-31-32-33-35(26)27-23(39)21(37)22(38)24(42-27)28(40)41/h4-7,9-12,21-24,27,36-39H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,40,41)/t21-,22-,23+,24-,27+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[5-[2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(hidroximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]fenil]tetrazol-1-il]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 599.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 598.1943 |