Learn More
Éter metílico de losartán, Mikromol™
Código de producto. 30051845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051845 25 mg 25 miligramos
30049073 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051845 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter metílico de losartán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Methyl Ether
CAS 114798-94-6
Nombres de analitos o componentes Losartan Methyl Ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 Cl N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Losartan Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25ClN6O/c1-3-4-9-21-25-22(24)20(15-31-2)30(21)14-16-10-12-17(13-11-16)18-7-5-6-8-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nombre IUPAC 5-[2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(metoximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]fenil]-1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 436.94
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.1778 g/mol