Learn More
Losartán, LoGiCal
Código de producto. 30461081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461081 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461081 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0168.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan
CAS 114798-26-4
Nombres de analitos o componentes Losartan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H23 Cl N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Losartan, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89, Lortaan
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nombre IUPAC [2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 422.91
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1622 g/mol