missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Impureza del isómero de losartán, sal potásica, TRC

Código de producto. 30008132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30008132 10 mg 10 miligramos
30134676 5 mg 5 miligramos
30011297 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30008132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47052510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 860644-28-6
Fórmula molecular C22H22ClKN6O
Peso molecular (g/mol) 461
Sinónimo 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol Potassium Salt, Losartan Isomer Impurity, Losartan EP Impurity C, Isolosartan
Nombre IUPAC potasio; [2-butil-5-cloro-1-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidaciclopenta-2,5-dien-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol
SMILES OCC1=C(Cl)N(CC(C=C2)=CC=C2C3=C(C4=N[N-]N=N4)C=CC=C3)C(CCCC)=N1.[K+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Losartan Isomer Impurity, Potassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-19(14-30)21(23)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1181
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.