Learn More
Impureza del isómero de losartán, sal potásica, TRC
Código de producto. 30134676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134676 5 mg 5 miligramos
30008132 10 mg 10 miligramos
30011297 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4705255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860644-28-6
Fórmula molecular C22H22ClKN6O
Peso molecular (g/mol) 461
Sinónimo 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol Potassium Salt, Losartan Isomer Impurity, Losartan EP Impurity C, Isolosartan
Nombre IUPAC potasio; [2-butil-5-cloro-1-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidaciclopenta-2,5-dien-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol
SMILES OCC1=C(Cl)N(CC(C=C2)=CC=C2C3=C(C4=N[N-]N=N4)C=CC=C3)C(CCCC)=N1.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Isomer Impurity, Potassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-19(14-30)21(23)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1181
Porcentaje de pureza >95%