Learn More
Losartan EP Impureza J (Losartan USP Compuesto relacionado B), Mikromol™
Código de producto. 30463793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463793 4 x 25 mg -
30049658 100 mg 100 miligramos
30051065 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463793 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.1800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Losartan EP Impureza J (Losartan USP Compuesto relacionado B), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Nombres de analitos o componentes O-Acetyl Losartan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H25 Cl N6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nombre IUPAC Acetato de [2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 464.95
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.1728 g/mol