Learn More
Losartan EP Impureza J (Losartan USP Compuesto relacionado B), Mikromol™
Descripción
Losartan EP Impureza J (Losartan USP Compuesto relacionado B)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Acetyl Losartan |
| CAS | 1006062-27-6 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Acetyl Losartan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H25 Cl N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metilo |
| Mostrar más |