Learn More
Losartan EP Impureza F, Mikromol™
Descripción
Losartán EP Impureza F
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Losartan Isopropyl Ether |
| CAS | 1332713-64-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Losartan Isopropyl Ether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H29 Cl N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-[4'[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(1-methylethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole (Losartan Isopropyl Ether), Losartan Potassium Imp. F (EP), Losartan Imp. F (EP), 5-[4'[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(1-methylethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Isopropyl Ether, Losartan Potassium Impurity F, Losartan Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29ClN6O/c1-4-5-10-23-27-24(26)22(16-33-17(2)3)32(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-8-6-7-9-21(20)25-28-30-31-29-25/h6-9,11-14,17H,4-5,10,15-16H2,1-3H3,(H,28,29,30,31) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(COC(C)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(isopropoximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]fenil]-1H-tetrazol |
| Mostrar más |