Learn More
Losartán-d4, TRC
Código de producto. 30477751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477751 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4705031MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan-d4
CAS 1030937-27-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 2H4 H19 Cl N6 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Losartan D4
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nombre IUPAC [2-butil-5-cloro-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 426.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1873
Porcentaje de pureza >95