Learn More
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Código de producto. 16485328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485328 10 mg 10 miligramos
16448047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12765S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan (D4 Carboxylic Acid)
CAS 1246820-62-1
Notas de grado de pureza Research
Forma física Polvo
Fórmula molecular C22H17D4ClN6O2
Color Off-White
Sinónimo E-3174 D4 EXP-3174 D4
SMILES ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1
Industry Type Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular (g/mol) 440.92
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.92