Learn More
Ácido carboxílico Losartán-D3, TRC
Código de producto. 30482638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482638 10 mg 10 miligramos
30477164 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47051210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189729-40-5
Fórmula molecular C22 2H3 H18 Cl N6 O2
Peso molecular (g/mol) 439.91
Nombre IUPAC 5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]2-(4,4,4-trideuteriobutil)imidazol-4-carboxílico ácido
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(Cl)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan-d3 Carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1603