Learn More
Éter butílico de losartán, Mikromol™
Código de producto. 17999599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17999599 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17999599 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter butílico de losartán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan Butyl Ether
CAS 2204442-78-2
Nombres de analitos o componentes Losartan Butyl Ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H31 Cl N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Losartan Butyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31ClN6O/c1-3-5-11-24-28-25(27)23(18-34-16-6-4-2)33(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,3-6,11,16-18H2,1-2H3,(H,29,30,31,32)
SMILES CCCCOCc1c(Cl)nc(CCCC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nombre IUPAC 5-[2-[4-[[5-(butoximetil)-2-butil-4-cloroimidazol-1-il]metil]fenil]fenil]-1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 479.02
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.2248 g/mol