Learn More
Lornoxicam, TRC
Código de producto. 18000620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18000620 50 mg 50 miligramos
18093410 10 mg 10 miligramos
18032620 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18000620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47000050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70374-39-9
Fórmula molecular C13 H10 Cl N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 371.82
Sinónimo 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Fulactive, Lofecam, Lorcam, Lornoxicam, Ro 13-9297, TS 110, Telos, Xefo, Xefocam
Nombre IUPAC 6-cloro-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridina-2-iltieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C(=C(O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lornoxicam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.9801
Porcentaje de pureza >95%