Learn More
Lornoxicam, MedChemExpress
Código de producto. 16498256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498256 100 mg 100 miligramos
16462116 500 mg 500 miligramos
16411416 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0367
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lornoxicam
CAS 70374-39-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10ClN3O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Chlortenoxicam Ro 13-9297
Información de solubilidad DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 371.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.82
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation