Learn More
Lornoxicam-d4 (piridina-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lornoxicam-d4 |
| CAS | 1216527-48-8 |
| Fórmula molecular | C13 2H4 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18 H,1H3,(H,15,16,19)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1nc(NC(=O)C2=C(O)c3sc(Cl)cc3S(=O)(=O)N2C)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopiridin-2-il)tieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 375.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.0052 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |