Learn More
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16421118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421118 5 mg 5 miligramos
16408708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1439B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lorglumide sodium salt
CAS 1021868-76-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31Cl2N2NaO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo CR-1409 sodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl
Peso molecular (g/mol) 481.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.39
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism