Learn More
Loreclezole, MedChemExpress
Código de producto. 16466737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466737 5 mg 5 miligramos
16445016 100 mg 100 miligramos
16444028 10 mg 10 miligramos
16400387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105272
MedChemExpress Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.
Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loreclezole
Forma física Solid
CAS 117857-45-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H6Cl3N3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo R 72063
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (400.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES Cl/C(C1=C(C=C(Cl)C=C1)Cl)=C\N2C=NC=N2
Peso molecular (g/mol) 274.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.53
Porcentaje de pureza 99.68%