Learn More
Lorcaserin, TRC
Product Code. 17943995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17943995 2.5 mg 2.50 miligramo
17943925 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17943995 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL2158552.5MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616202-92-7
Fórmula molecular C11H14ClN
Peso molecular (g/mol) 195.69
Sinónimo 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
Nombre IUPAC (5R)-7-cloro-5-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina
SMILES C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Specifications
Nombre del producto químico o material Lorcaserin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0815
Porcentaje de pureza >95%