Learn More
Lorcaserin, TRC
Código de producto. 17943925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943925 5 mg 5 miligramos
17943995 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL2158555MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616202-92-7
Fórmula molecular C11H14ClN
Peso molecular (g/mol) 195.69
Sinónimo 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
Nombre IUPAC (5R)-7-cloro-5-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina
SMILES C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lorcaserin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0815
Porcentaje de pureza >95%