Learn More
Clorhidrato de Lorcaserin (>50% EE), TRC
Código de producto. 30136874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136874 50 mg 50 miligramos
30136009 25 mg 25 miligramos
30009026 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46989050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 846589-98-8
Fórmula molecular C11 H14 Cl N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 232.15
Sinónimo 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride, (1R)- (9CI), (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride, APD 356, Lorcaserin hydrochloride
Nombre IUPAC (5R)-7-cloro-5-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina; Cloruro
SMILES Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lorcaserin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0582
Porcentaje de pureza >95%