Learn More
Loratidine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18035872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18035872 10 mg 10 miligramos
18064292 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18035872 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1944/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Peripheral H1 antagonist; antiallergic agent
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79794-75-5
Fórmula molecular C22H23ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 382.888
Clave InChI JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg
PubChem CID 3957
Nombre IUPAC ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loratidine
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.88
Porcentaje de pureza >99%