Learn More
Loratadina N-óxido, TRC
Código de producto. 30482976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482976 50 mg 50 miligramos
30467341 25 mg 25 miligramos
30476640 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46959550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165739-62-8
Fórmula molecular C22 H23 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 398.88
Sinónimo 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
Nombre IUPAC etil 4-(8-cloro-1-oxido-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-1-ium-11-ilidena)piperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Loratadine N-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1397