Learn More
N-óxido de loratadina, Mikromol™
Código de producto. 30052700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052700 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052700 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.21
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de loratadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loratadine N-Oxide
CAS 165739-62-8
Nombres de analitos o componentes Loratadine N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H23 Cl N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Nombre IUPAC 4-(8-cloro-1-óxido-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-1-io-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 398.88
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398,1397 g/mol