Learn More
Loratadine, MedChemExpress
Beskrivelse
Loratadine (SCH-29851) is a selective inverse peripheral histamine H1-receptor agonist with an IC50 of >32 μM. Loratadine has anti-dengue-virus (DENV) activity. Loratadine can inhibit immunologic release of inflammatory mediators.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Loratadine |
| Forma física | Powder |
| CAS | 79794-75-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H23ClN2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Loratidine SCH 29851 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (130.59 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?