Learn More
N-óxido de epóxido de loratadina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de epóxido de loratadina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| CAS | 1432057-93-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H23 Cl N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5ccc[n+]([O-])c35 |
| Peso molecular (g/mol) | 414.88 |
| Mostrar más |