Learn More
Epóxido de loratadina, Mikromol™
Descripción
Epóxido de loratadina
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Loratadine Epoxide |
| CAS | 1189694-51-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Loratadine Epoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22H23ClN2O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4'-piperidine]-1'-carboxylic acid, 8-chloro-5,6-dihydro-, ethyl ester, Ethyl 8-chloro-5,6-dihydrodispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4'-piperidine]-1'-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-27-20(26)25-12-9-21(10-13-25)22(28-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-24-19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35 |
| Peso molecular (g/mol) | 398.88 |
| Show More |