Learn More
Loratadina-d5 (etil-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loratadine-d5 (ethyl-d5) |
| CAS | 1398065-63-8 |
| Fórmula molecular | C22 D5 H18 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ethyl-d5 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate, Loratadine-d5, Loratadine-D5 (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 387.914 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.176 |