Learn More
Loratadina-d4 epóxido N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loratadine-d4 Epoxide N-Oxide |
| CAS | 1794754-14-5 |
| Fórmula molecular | C22H19D4ClN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i12D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC2(CC([2H])([2H])N1C(=O)OCC)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5cccn(=O)c35 |
| Peso molecular (g/mol) | 418.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.1597 |