Learn More
Loratadina 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Descripción
Loratadina 0,1 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loratadine |
| CAS | 79794-75-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Loratadine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H23 Cl N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 11 H-Benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2 ]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |