Learn More
Loracarbef Monohidrato, TRC
Código de producto. 30482333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482333 1 mg 1 miligramo
30481693 25 mg 25 miligramos
30473032 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4695531MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121961-22-6
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 367.78
Sinónimo 1-Azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, hydrate (1:1), (6R,7S)-, 1-Azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 1-Azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, monohydrate, (6R,7S)- (9CI), LY 163892 monohydrate, Loracarbef monohydrate
Nombre IUPAC (6R,7S)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico; hidratar
SMILES O.N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2CCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loracarbef
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O4.H2O/c17-9-6-7-10-12(15(22)20(10)13(9)16(23)24)19-14(21)11(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10-12H,6-7,18H2,(H,19,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,12+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0935