Learn More
Metabolito Lopinavir M-3/M-4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4RS-hydroxy Lopinavir metabolite M-3@fs:M-4 |
| CAS | 357275-54-8 |
| Fórmula molecular | C37 H48 N4 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H48N4O6/c1-24(2)34(41-19-18-33(43)40-36(41)45)35(44)38-29(20-27-14-7-5-8-15-27)22-32(42)31(21-28-16-9-6-10-17-28)39-37(46)47-23-30-25(3)12-11-13-26(30)4/h5-17,24,29,31-34,42-43H,18-23H2,1-4H3,(H,38,44)(H,39,46)(H,40,45)/t29-,31-,32-,33?,34-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N1CCC(O)NC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2,6-dimetilfenil)metil N-[(2S,3S,5S)-3-hidroxi-5-[[(2S)-2-(4-hidroxi-2-oxo-1,3-diazinano-1-il)-3-metilbutanoil]amino-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 644.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 644.3574 |